Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Patronbrænder med sikkerhedselement
Artikelnummer. 10219201
Skift visning
Gas type:
Butan, LPG, Propan, propan
Artikelnummer. Gas type
10219201 Butan, LPG, Propan, propan
1 options
Artikelnummer. 10219201 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 1425
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Usbeck Laborgeraete Patronbrænder med sikkerhedselement - Giver beskyttelse mod ukontrolleret gasudslip i laboratorier.
  • Din Type
  • Nåleventil
  • Inkluderer 400 ml patron
  • T = 1650 °C
  • Egnet stativ: 5136/5146
  • Giver beskyttelse mod ukontrolleret gasudslip i laboratorier.
  • Ved varmen fra pilotflammen genereres en elektrisk spænding i termoelementet. På grund af denne spænding holder en magnetventil i sikkerhedselementet åben. Gassen er i stand til at strømme.
  • I tilfælde af at flammen fra brænderne slukker, afkøles termoelementet, og den elektriske spænding falder, og dermed lukker magnetventilen automatisk. Gasforsyningen afbrydes, og ingen uforbrændt gas kan slippe ud.
Tekniske data
Produkttype Gaspatron
Gas type Butan, LPG, Propan, propan
Inkluderer 400 ml patron
Maks. Temperatur (metrisk) 1650 °C
Sikkerhedsfunktioner Magnetisk ventil i sikkerhedselementet
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cartridge burnerwithsafety element, DIN type .
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig gas Kategori 1
  • Gasser under tryk
Faresætning
  • H220-Yderst brandfarlig gas.
  • H280-Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P377-Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.
  • P381-Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butane, Propane