Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Patron
Artikelnummer. 10447421
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10447421 400 ml
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10447421 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 1430
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Gaspatron, med sikkerhedsventil.
  • Med sikkerhedsventil
  • Giver ca. 3 timers brug
  • EN 417: 2012
  • 70 % butan; 30 % propan
  • Ventilpatron type 1430
  • Vægt: 220 g
  • Højde: 92 mm
  • Diameter: 104 mm
Tekniske data
Produkttype Gaspatron
Kapacitet (metrisk) 400 ml
nr. pr. pakke 1 hv.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gaskartusche / Flüssiggasgemisch
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig gas Kategori 1
Faresætning
  • H220-Yderst brandfarlig gas.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P377-Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.
  • P381-Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.