Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Karton Biohazard Forbrænding
Artikelnummer. 11332204
Skift visning
Højde (metrisk):
250 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
11332204 250 mm
1 options
Artikelnummer. 11332204 Leverandør Bel-Art™ Scienceware™ Leverandørnr. F132050002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 DKK
    399.25 DKK / Pakke med 6
    Spare 295.75 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Perfekt til at indeholde biofarligt affald, der er beregnet til forbrænding. Bel Art™ Karton Biohazard Forbrændingskartoner kan forbrændes ved at placere hele enheden i forbrændingsovnen.
  • Flige langs den øverste kant forhindrer en klar 0,038 mm (1,5 mil) tyk polypropylen biohazardpose fra at glide ud af sin plads
  • Tætsluttende låg har en klap, så affaldsmateriale nemt kan indsættes
  • Trykt med stor, lys, biohazard grafik og instruktioner på fire sprog (engelsk, spansk, fransk, tysk)
  • Pakket fladt for at spare plads og forsendelsesomkostninger; karton og inderpose kan samles på få sekunder
  • Fås i størrelser, der passer til bord- eller gulvbrug
  • Valgfrit, genanvendeligt, sanitetsdæksel (F13204-0000) til gulvmodel sælges separat
Tekniske data
Højde (metrisk) 250 mm
Tykkelse 0.04 mm
Produkttype Karton Biohazard Forbrænding