Få mere at vide
Carteololhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carteolol Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-6,11,17,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H |
| Formel vægt | 328.1554 |
| Procent renhed | >95% |