Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carteololhydrochlorid
Artikelnummer. 16564404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16564404 5 g -
16554404 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16564404 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464320050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51781-21-6
Molekylær formel C16H25ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 328.84
MDL nummer MFCD00941499
InChI nøgle FYBXRCFPOTXTJF-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn hydrogen 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-on-chlorid
SMIL [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)COC1=CC=CC2=C1CCC(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carteolol hydrochloride
Smeltepunkt 278,0 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig. Andre opløseligheder: moderat opløselig i methanol; let opløselig i eddikesyre; uopløselig i kloroform, ether og dichlormethan
Formel vægt 328.83