Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carteololhydrochlorid
Artikelnummer. 16554404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
16554404 1 g 1g
16564404 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16554404 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 464320010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51781-21-6
Molekylær formel C16H25ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 328.84
MDL nummer MFCD00941499
InChI nøgle FYBXRCFPOTXTJF-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn hydrogen 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-on-chlorid
SMIL [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)COC1=CC=CC2=C1CCC(=O)N2
Specifications
Kemisk navn eller materiale Carteolol hydrochloride
Smeltepunkt 278.0°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: moderately soluble in methanol. slightly soluble, in acetic acid. insoluble in chloroform, ether,, dichloromethane
Formel vægt 328.83