Få mere at vide
Bochem™ Vognguiderulle D100
Artikelnummer. 13468759
Artikelnummer. 13468759 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Udskift slidte laboratorievognshjul med dette stålbeslag og plastikhjulkomponent. Bochem™ Cart Guide Roll D100 passer til 3/4 tommer rørskafter.
  • 18/10 rustfri stålkonstruktion.
  • Passer til 3/4 tommer rørskafter.
  • Drejeligt design.
Tekniske data
Produkttype Styrerulle
Højde (metrisk) 121 mm
Bæreevne (metrisk) 70 kg
Materiale Rustfrit stål, Plast