Få mere at vide
EKASTU Safety Bære- og opbevaringstaske EKASTU Nova
Artikelnummer. 10166700
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
24.5 x 19.5 x 24 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
10166700 24.5 x 19.5 x 24 cm
1 options
Artikelnummer. 10166700 Leverandør EKASTU Safety Leverandørnr. 366932
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
EKASTU Carrying and Storage Case EKASTU Nova giver plads til alle typer fuldansigtsmasker og filtre.
  • Stødbestandig plastik med justerbar sele
  • Støvtæt
  • Sikker for transport
  • Ruckzuck-knap til hurtig åbning selv under farlige situationer
  • Beskytter udstyr mod stød og stød
  • Robust og temperaturbestandig 
Tekniske data
Produkttype Bære- og opbevaringstaske
Farve Sort
Materiale Plast
Model- Bære- og opbevaringstaske EKASTU Nova
Dimensioner (L x B x H) 24.5 x 19.5 x 24 cm
Vægt (metrisk) Ca. 400 g