Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bæresæt Sæt til Eutech™ ph 5+ og ph 6+ meter
Beskrivelse
Sættet er lavet af robust forstærket plastik og leveres komplet med kalibreringsposer og prøveflasker og er gennemtænkt designet til at holde dit måler og elektroder. Det er alt hvad du behøver til dine udmarksmålinger. De Eutech™ Economy Carrying Kit Sæt bruges til Eutech™ pH 5+ og pH 6+ meter.
Bæresættet består af:
- pH 4,01 bufferopløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Bæresæt Sæt til Eutech™ ph 5+ og ph 6+ meter |
| Type | Tilbehør |
| Inkluderer | pH 4,01 bufferopløsning, pH 7,00 bufferopløsning, opbevaringsopløsning, deioniseret skyllevand (60 ml hver) |
| Til brug med (udstyr) | Eutech™ ph 5+ og ph 6+ meter |