Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bæresæt Sæt til Eutech™ PC 650 meter
Beskrivelse
Eutech™ Etuier til bæresæt er gennemtænkt designet til at holde Eutech™ målere og elektroder. Bæresæt-sættet er en bæretaske af plast til Eutech™ PC 650 meter og sonde, kalibreringsløsninger, batterier og manualer.
Bæresættet består af:
- pH 4,0 bufferopløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Bæresæt Sæt til Eutech™ PC 650 meter |
| Type | Tilbehør |
| Inkluderer | pH 4,0 bufferopløsning, pH 7,00 bufferopløsning, 12,88 mS/cm KCl-kalibreringsopløsning, afioniseret skyllevand |
| Til brug med (udstyr) | Eutech™ PC 650 meter |