Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bæresæt Sæt til Eutech™ Cond 6+ og TDS 6+ meter
Artikelnummer. 12613135
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Eutech Ledning 6+ og TDS 6+ Meter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12613135 Eutech Ledning 6+ og TDS 6+ Meter Hver
1 options
Artikelnummer. 12613135 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X266902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 DKK
    531.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 43.78 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Eutech™ Etuier til bæresæt er gennemtænkt designet til at holde din Eutech™ måler og elektroder.
Eutech™ Etuier til bæresæt er gennemtænkt designet til at holde Eutech™ målere og elektroder. Economy Carrying Kit Set er en plastik bæretaske til Eutech™ Cond 6+ og TDS 6+ målere og sonder, kalibreringsløsninger, batterier og manualer.
Bæresættet består af:
  • 1413μ S/CM KCL Kalibreringsløsning
  • 12,88 mS/cm KCl-kalibreringsopløsning
  • 3000 ppm 442 TDS standardløsninger
  • Deioniseret skyllevand (60 ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Oversigt Bæresæt Sæt til Eutech™ Kond. 6+ og TDS 6+ meter
    Type Tilbehør
    Inkluderer 1413μ S/CM KCL Kalibreringsopløsning, 12,88 mS/cm KCl-kalibreringsopløsning, 3000 ppm 442 TDS standardopløsninger, deioniseret skyllevand (60 ml)
    Til brug med (udstyr) Eutech Ledning 6+ og TDS 6+ Meter