Få mere at vide
Applied Biosystems™ Bærer-RNA
Artikelnummer. 30057787 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
500μ L
Pakningsstørrelse:
500µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30057787 500μ L 500µL
1 options
Artikelnummer. 30057787 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4382878
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ambion™ Bærer-RNA (1 mg/ml) er en bestanddel af alle MagMAX™ Isolationssæt, der kan købes separat.
Leveres i et rør á 500 stkμ L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar løsning kl– 20 °C.
Til brug med (applikation) Bærer til nukleinsyreudfældning
Produktlinje Ambion
Produkttype Bærer-RNA
Mængde 500μ L
Forsendelsestilstand Tøris