Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Lyofiliseret bærer-RNA
Artikelnummer. 15361017
Skift visning
Mængde:
0,3 mg
Pakningsstørrelse:
0.3mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15361017 0,3 mg 0.3mg
1 options
Artikelnummer. 15361017 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740514
Lyofiliseret, bærer-RNA, der skal bruges sammen med NucleoSpin RNA XS- eller RNA-virussæt.
Til brug med RNA-isolering ved hjælp af forskellige NucleoSpin og NucleoMag sæt: Virus, XS (ekstra små prøver)
  • (poly(-A) RNA: poly(A) kaliumsalt —fremstillet ud fra ADP med polynukleotidphosphorylase)
  • For at forberede arbejdsopløsning opløses frysetørret Carrier-RNA i lyseringsbuffer (f.eks. RA1, RAV1)
  • Tilføj til prøvelysat (20 ng/prøve)
    • Sådanne små mængder interfererer typisk ikke med efterfølgende RT-PCR, selv i oligo-dT-primede reverse transkriptioner
    • Den lille mængde bærer-RNA, der overføres til en omvendt transkriptionsreaktion, har ikke signifikant indflydelse på resultatet af reaktionen på grund af det store overskud af oligo-dT-primer
  • Fordelen ved at tilføje Carrier RNA afhænger af prøvetype, mængde og type downstream RNA-analyse
  • Bærer-RNA bør udelades, når der efter RNA-isolering udføres en poly-A-RNA-isolering/RNA-sekventering
Tekniske data
CAS 26763-19-6
Koncentration 90 til< 100 %
Farve Farveløs
Indhold og opbevaring 0,3 mg, 15 °C til 25 °C
Formulering poly(-A) RNA: poly(A) kaliumsalt
Til brug med (udstyr) NucleoSpin Virus og XS kits
Til brug med (applikation) RNA-isolering til downstream-applikationer
Antal reaktioner 0.3 mg
Lugt Lugtfri
Mængde 0,3 mg
Eksempelkilde Fremstillet ud fra ADP med polynukleotidphosphorylase
Form Lyofiliseret, frysetørret