Få mere at vide
Carpropamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carpropamid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18Cl3NO/c1-4-14(10(3)15(14,17)18)13(20)19-9(2)11-5-7-12(16)8-6-11/h5-10H,4H2,1-3H3,(H,19,20) |
| Formel vægt | 333.0454 |