Få mere at vide
Carpronium Chloride Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carpronium Chloride Monohydrate |
| CAS | 64675-20-3 |
| Molekylær formel | C8H20ClNO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-Butanaminium, 4-methoxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-, chloride, Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18NO2.ClH.H2O/c1-9(2,3)7-5-6-8(10)11-4;;/h5-7H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1 |
| SMIL | O.[Cl-].COC(=O)CCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | (4-methoxy-4-oxobutyl)-trimethylazanium;chloride;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.7 |
| Formel vægt | 213.1132 |