missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carpronium Chloride Monohydrate, TRC

Artikelnummer. 30350818
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350818 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350818 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1843705G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carpronium Chloride Monohydrate
CAS 64675-20-3
Molekylær formel C8H20ClNO3
Mængde 5 g
Synonym 1-Butanaminium, 4-methoxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-, chloride, Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C8H18NO2.ClH.H2O/c1-9(2,3)7-5-6-8(10)11-4;;/h5-7H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
SMIL O.[Cl-].COC(=O)CCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn (4-methoxy-4-oxobutyl)-trimethylazanium;chloride;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 213.7
Formel vægt 213.1132
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.