Få mere at vide
Carprofen-relateret USP forbindelse A, Mikromol™
Beskrivelse
Carprofen-relateret USP forbindelse A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbazole |
| CAS | 86-74-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carbazole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H9 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 9H-Carbazole, 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091, Carprofen Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H |
| SMIL | c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC navn | 9H-carbazol |
| Vis mere |