Få mere at vide
Carprofen-relateret USP forbindelse A, Mikromol™
Artikelnummer. 17951126
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17951126 25 mg
17982086 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17951126 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1484.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Carprofen-relateret USP forbindelse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbazole
CAS 86-74-8
Analyt- eller komponentnavne Carbazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H9 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9H-Carbazole, 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091, Carprofen Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
SMIL c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
IUPAC navn 9H-carbazol
Molekylvægt (g/mol) 167.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 167.0735 g/mol