Få mere at vide
Carprofen, Mikromol™
Artikelnummer. 18000910
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18000910 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18000910 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1484.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Carprofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carprofen
CAS 53716-49-7
Analyt- eller komponentnavne Carprofen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H12 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carprofen, (2RS)-2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
IUPAC navn 2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 273.71
Mængde 250 mg
Formel vægt 273.0557 g/mol