Få mere at vide
Carprofen, Mikromol™
Beskrivelse
Carprofen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carprofen |
| CAS | 53716-49-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carprofen |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H12 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Carprofen, (2RS)-2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23 |
| IUPAC navn | 2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid |
| Vis mere |