Få mere at vide
Carprofen Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Carprofen Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carprofen Methyl Ester |
| CAS | 52263-88-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carprofen Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H14 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Carprofen Methyl Ester, 6-Chloro-alpha-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14ClNO2/c1-9(16(19)20-2)10-3-5-12-13-8-11(17)4-6-14(13)18-15(12)7-10/h3-9,18H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23 |
| IUPAC navn | methyl 2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoate |
| Vis mere |