Få mere at vide
Carprofen Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049513
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049513 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049513 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1484.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Carprofen Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carprofen Methyl Ester
CAS 52263-88-4
Analyt- eller komponentnavne Carprofen Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H14 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Carprofen Methyl Ester, 6-Chloro-alpha-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H14ClNO2/c1-9(16(19)20-2)10-3-5-12-13-8-11(17)4-6-14(13)18-15(12)7-10/h3-9,18H,1-2H3
SMIL COC(=O)C(C)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
IUPAC navn methyl 2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 287.74
Mængde 25 mg
Formel vægt 287.0713 g/mol