missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carprofen Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carprofen Glucuronide |
| CAS | 76319-13-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H20 Cl N O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-(6-chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetate) β-D-Glucopyranuronic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20ClNO8/c1-8(20(29)31-21-17(26)15(24)16(25)18(30-21)19(27)28)9-2-4-11-12-7-10(22)3-5-13(12)23-14(11)6-9/h2-8,15-18,21,23-26H,1H3,(H,27,28)/t8?,15-,16-,17+,18-,21-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C(=O)O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)c2ccc3c(c2)[nH]c4ccc(Cl)cc34 |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoyloxy]-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.84 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?