Få mere at vide
Carphenazine, TRC
Artikelnummer. 17962535
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962535 50 mg
17954145 25 mg
17935105 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17962535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18430550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2622-30-2
Molekylær formel C24 H31 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 425.59
Synonym 1-[10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-1-propanone Carfenazine, 1-Propanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl]- (6CI,7CI,8CI), Carfenazine, Carphenazin, Carphenazine, Proketazine
IUPAC navn 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazin-2-yl]propan-1-one
SMIL CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(CCO)CC4)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carphenazine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H31N3O2S/c1-2-22(29)19-8-9-24-21(18-19)27(20-6-3-4-7-23(20)30-24)11-5-10-25-12-14-26(15-13-25)16-17-28/h3-4,6-9,18,28H,2,5,10-17H2,1H3
Formel vægt 425.2137