missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carphenazine, TRC

Artikelnummer. 17954145
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17954145 25 mg
17962535 50 mg
17935105 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17954145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18430525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2622-30-2
Molekylær formel C24 H31 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 425.59
Synonym 1-[10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-1-propanone Carfenazine, 1-Propanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl]- (6CI,7CI,8CI), Carfenazine, Carphenazin, Carphenazine, Proketazine
IUPAC navn 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazin-2-yl]propan-1-one
SMIL CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(CCO)CC4)c2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carphenazine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H31N3O2S/c1-2-22(29)19-8-9-24-21(18-19)27(20-6-3-4-7-23(20)30-24)11-5-10-25-12-14-26(15-13-25)16-17-28/h3-4,6-9,18,28H,2,5,10-17H2,1H3
Formel vægt 425.2137
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.