missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Carperitide acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 96.81% |
| CAS | 1366000-58-9 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 3140.5 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 50 mg/mL (15.92 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Atrial Natriuretic Peptide (ANP) (1-28), human, porcine acetate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?