missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carperidine, LoGiCal

Artikelnummer. 30461766
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461766 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30461766 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1857.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carperidine
CAS 7008-32-4
Analyt- eller komponentnavne Carperidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H24 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-amino-3-oxopropyl)-4-phenyl-, ethyl ester (9CI), Isonipecotic acid, 1-(2-carbamoylethyl)-4-phenyl-, ethyl ester (8CI), Ethyl 1-(2-carbamoylethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Carperidine
InChI formel InChI=1S/C17H24N2O3/c1-2-22-16(21)17(14-6-4-3-5-7-14)9-12-19(13-10-17)11-8-15(18)20/h3-7H,2,8-13H2,1H3,(H2,18,20)
Løsningstype Neat
SMIL CCOC(=O)C1(CCN(CCC(=O)N)CC1)c2ccccc2
IUPAC navn ethyl 1-(3-amino-3-oxopropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 304.38
Mængde 5 mg
Formel vægt 304.1787 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.