Få mere at vide
Sartorius Karruselstativ til 6 pipetter
Shop alle Sartorius produkter
Stillinger:
6
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kompatibel med alle mekaniske pipettemodeller af Sartorius
- Dimensioner (BxDxH): 290 x 250 x 60 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pipette stativ |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Holder | Pipetter |
| Materiale | Akryl |
| Stillinger | 6 |
| Form | Rund |
| Hylder | Lodrette låsestænger |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |