Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal karrusel pipette stativ
Artikelnummer. 15650785 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
15650785 Hver
1 options
Artikelnummer. 15650785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.89 DKK
    627.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 243.42 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Holder op til 8 enkeltkanaler, 4 multikanaler eller en kombination af begge pipetter. Fisherbrand™ Universal Carousel Pipette Stand vil sikkert holde stort set alle kendte pipettermærker på markedet, hvilket gør den virkelig universel.
  • Ideel til laboratorier, der ikke ønsker at blive bundet til et specifikt mærke af pipette, eller som allerede har flere mærker i brug
  • Vægtet base muliggør nem fjernelse eller udskiftning af pipetter med én hånd
  • Pipetter holdes i lodret position for at forhindre forurening
  • Drej standerhovedet bekvemt for at vælge eller opbevare pipetter
  • Hurtigt greb til at flytte pipettestativ (påfyldt eller aflæsset)
  • Enheden er ikke autoklaverbar, men kan rengøres med sæbe/vand eller almindelige laboratoriedesinfektionsmidler
  • Lavet af ABS (Acrylonitril Butadien Styrene)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Holder Enkeltkanals pipetter (8) eller flerkanals pipetter (4)
Materiale ABS
Stillinger 8
Form Cirkulære
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 1 hver
Produkttype Pipettestativ
Højde (metrisk) 408 mm