Få mere at vide
Heidolph™ Karrusel vedhæftning
Artikelnummer. 10129691 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Holder:
Reagensglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10129691 Reagensglas Hver
1 options
Artikelnummer. 10129691 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5490300000
Reservebeslag til 12 fartøjer
Fastgørelse til 12 kar med diametre fra 16 til 32 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Reagensglas
Antal stillinger 12