Få mere at vide
β-Carotene, MedChemExpress
Beschreibung
β-Carotene is a modulator of reactive oxygen species (ROS), with antioxidant and antiinflammatory activities. β-Carotene may serve as an antioxidant or as a prooxidant, depending on its intrinsic properties as well as on the redox potential of the biological environment in which it acts. β-Carotene induces breast cancer cells apoptosis, with anticancer activities.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | β-Carotene |
| CAS | 7235-40-7 |
| Farve | Reddish Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C40H56 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Provitamin A beta-Carotene |
| Opløselighedsinformation | THF : 20 mg/mL (37.25 mM; Need ultrasonic) ∣Acetone : 5 mg/mL (9.31 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.86 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)=C(C)CCC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 536.87 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?