Få mere at vide
β-Carotene, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31428058
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31428058 25 g
31424899 500 g
31424400 1 g
31422046 5 g
31419148 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31428058 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD11647125g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Carotene
CAS 7235-40-7
Molekylær formel C40H56
MDL nummer MFCD00001556
Mængde 25 g
SMIL CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)=C(C)CCC1
Molekylvægt (g/mol) 536.87
Procent renhed 98%