Få mere at vide
(±)-Carnitine chloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441118
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16441118 5 g
1 options
Artikelnummer. 16441118 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1453
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress (±)-Carnitine chloride exists in two isomers, known as D and L. L-carnitine plays an essential role in the β-oxidation of fatty acids and also shows antioxidant, and anti-inflammatory activities.
(±)-Carnitine chloride exists in two isomers, known as D and L. L-carnitine plays an essential role in the β-oxidation of fatty acids and also shows antioxidant, and anti-inflammatory activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Carnitine chloride
CAS 461-05-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H16ClNO3
Mængde 5 g
Synonym DL-Carnitine chloride
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (505.92 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (126.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[N+](C)(C)CC(O)CC(O)=O.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 197.66
Formel vægt 197.66
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism