Få mere at vide
(+)-Carnitine Benzyl Ester Chloride(>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Carnitine Benzyl Ester Chloride |
| CAS | 14548-21-1 |
| Molekylær formel | C14 H2 N O3 . Cl |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (+)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride Benzyl Ester, (R)-2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-4-(phenylmethoxy)-1-butanaminium Chloride, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-4-(phenylmethoxy)-1-butanaminium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-15(2,3)10-13(16)9-14(17)18-11-12-7-5-4-6-8-12;/h4-5,7-8,13,16H,9-11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(=O)OCc1ccc[c]c1 |
| IUPAC navn | [4-(cyclohexatrienylmethoxy)-2-hydroxy-4-oxobutyl]-trimethylazanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.77 |
| Formel vægt | 286.12 |