missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carnitinamide Chloride, TRC

Artikelnummer. 30363933
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363933 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC521881100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2R)-4-Amino-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxobutan-1-aminium Chloride
CAS 6490-20-6
Molekylær formel C7 H17 N2 O2 . Cl
Mængde 100 mg
Synonym 1-Butanaminium, 4-amino-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-, chloride (1:1), (2R)-, 1-Butanaminium, 4-amino-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-, chloride, (2R)- (9CI), 1-Butanaminium, 4-amino-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-, chloride, (R)-, Ammonium, (3-carbamoyl-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, (-)- (8CI), ((3R)-3-Carbamoyl-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride, Carnitinamide chloride, Carnitine amide chloride, L-(-)-Carnitinamide chloride, (2R)-4-Amino-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxobutan-1-aminium Chloride, Carnitinamide Chloride, Levocarnitine Imp. C (EP), Levocarnitine EP Impurity C Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9(2,3)5-6(10)4-7(8)11;/h6,10H,4-5H2,1-3H3,(H-,8,11);1H/t6-;/m1./s1
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)N
IUPAC navn [(2R)-4-amino-2-hydroxy-4-oxobutyl]-trimethylazanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 196.68
Formel vægt 196.0979
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.