missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carnitinamide Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-4-Amino-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxobutan-1-aminium Chloride |
| CAS | 6490-20-6 |
| Molekylær formel | C7 H17 N2 O2 . Cl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Butanaminium, 4-amino-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-, chloride (1:1), (2R)-, 1-Butanaminium, 4-amino-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-, chloride, (2R)- (9CI), 1-Butanaminium, 4-amino-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-, chloride, (R)-, Ammonium, (3-carbamoyl-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, (-)- (8CI), ((3R)-3-Carbamoyl-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride, Carnitinamide chloride, Carnitine amide chloride, L-(-)-Carnitinamide chloride, (2R)-4-Amino-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxobutan-1-aminium Chloride, Carnitinamide Chloride, Levocarnitine Imp. C (EP), Levocarnitine EP Impurity C Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9(2,3)5-6(10)4-7(8)11;/h6,10H,4-5H2,1-3H3,(H-,8,11);1H/t6-;/m1./s1 |
| SMIL | [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)N |
| IUPAC navn | [(2R)-4-amino-2-hydroxy-4-oxobutyl]-trimethylazanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.68 |
| Formel vægt | 196.0979 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?