Få mere at vide
Carnidazole, TRC
Artikelnummer. 17963315
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
17963315 1 mg
1 options
Artikelnummer. 17963315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2422201MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42116-76-7
Molekylær formel C8 H12 N4 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 244.27
Synonym N-[2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl]carbamothioic Acid O-Methyl Ester, Carbamothioic acid, [2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-, O-methyl ester (9CI), Carnidazole, Me 108, NSC 293873, R 25831, Spartrix
IUPAC navn O-methyl N-[2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl]carbamothioate
SMIL COC(=S)NCCn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carnidazole
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O3S/c1-6-10-5-7(12(13)14)11(6)4-3-9-8(16)15-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,16)
Formel vægt 244.063