Få mere at vide
Carnaubavoks, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337408
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337408 250 g 250g
11327408 1 kg 1kg
11317408 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031117.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 8015-86-9
Carnaubavoks bruges som glaseringsmiddel, fyldemiddel, surhedsregulerende middel og tabletovertræksmiddel. Det bruges også i bilvoks, skosværte, tandtråd og fødevareprodukter såsom slik, instrumentpudser, gulv-, møbelvoks, polermidler og papirbelægninger. Det fungerer som hovedingrediensen i surfbrætvoks. Ydermere bruges det også som et formslipmiddel til fremstilling af fiberforstærket plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8015-86-9
MDL nummer MFCD00130724
Synonym Wax
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carnauba wax
Smeltepunkt 82°C to 86°C
Tæthed 0.990 to 0.999
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.45
Mængde 250 g
Merck Index 14,1846
Opløselighedsinformation Soluble in diethyl ether,alkali,chloroform. Slightly soluble in boiling ethanol. Insoluble in water.
Fysisk form Flager