Få mere at vide
Carnauba wax, refined, No. 1, yellow
Artikelnummer. 10696212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10696212 250 g Plastflaske 250g
10772261 1 kg Plastflaske 1kg
13468478 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696212 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222382500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 8015-86-9
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8015-86-9
MDL nummer MFCD00130724
Synonym Brazil wax
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carnauba wax
Surhed 2 to 7 (mg KOH/g)
Smeltepunkt 81.0°C to 86.0°C
Farve Gul
Flammepunkt 282°C
Antændelsesrest 0.25% max.
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Forsæbningsværdi 78 to 95mg KOH/g
Merck Index 15,1846
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol,diethyl ether,benzene,,toluene,chloroform,ethyl acetate,turpentine,,petroleum ether,carbon disulfide;,soluble in alkalies
Fysisk form Pulver eller flager