Få mere at vide
Carmustine, MedChemExpress
Beskrivelse
Carmustine is an antitumor chemotherapeutic agent, which works by akylating DNA and RNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carmustine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 154-93-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C5H9Cl2N3O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (467.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 35 mg/mL (163.51 mM) |
| SMIL | O=C(NCCCl)N(CCCl)N=O |
| Vis mere |