missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carmoterol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carmoterol hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O4.ClH/c1-13(11-14-3-5-15(27-2)6-4-14)22-12-19(25)16-7-9-18(24)21-17(16)8-10-20(26)23-21;/h3-10,13,19,22,24-25H,11-12H2,1-2H3,(H,23,26);1H/t13-,19+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 404.1503 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?