Få mere at vide
Carmofur, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carmofur |
| CAS | 61422-45-5 |
| Molekylær formel | C11 H16 F N3 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1(2H)-Pyrimidinecarboxamide, 5-fluoro-N-hexyl-3,4-dihydro-2,4-dioxo-, 5-Fluoro-N-hexyl-3,4-dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinecarboxamide, 1-(Hexylcarbamoyl)-5-fluorouracil, 1-(Hexylcarbamyl)-5-fluorouracil, 1-(n-Hexylcarbamoyl)-5-fluorouracil, Carmofur, HCFU, Mifurol, Yamaful |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16FN3O3/c1-2-3-4-5-6-13-10(17)15-7-8(12)9(16)14-11(15)18/h7H,2-6H2,1H3,(H,13,17)(H,14,16,18) |
| SMIL | CCCCCCNC(=O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | 5-fluoro-N-hexyl-2,4-dioxopyrimidine-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.26 |
| Formel vægt | 257.1176 |