Få mere at vide
Karminsyre (E120) 100 μg/ml i acetonitril: Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320275
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320275 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30320275 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11044000MC100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carminic Acid
CAS 1260-17-9
Analyt- eller komponentnavne Carminic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H20 O13
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Anthracenecarboxylic acid, 7-β-D-glucopyranosyl-9,10-dihydro-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-, 2-Anthroic acid, 7-D-glucopyranosyl-9,10-dihydro-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo- (7CI), Carminic acid (6CI,8CI), 7-β-D-Glucopyranosyl-9,10-dihydro-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, C.I. 75470, C.I. Natural Red 4, Carmine 5297, Cochineal Red PWD, E 120, E 120 (dye), NSC 326224, Natural Red 2180, Natural Red 4, San Red 1, San-Ei Gen San Red 1, Sun Red 1, Sun Red No. 1
InChI formel InChI=1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21+/m1/s1
SMIL Cc1c(C(=O)O)c(O)cc2C(=O)c3c(O)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12
IUPAC navn 3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]antracen-2-carboxylsyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril/Methanol
Molekylvægt (g/mol) 492.39
Mængde 1 ml
Formel vægt 492,0904 g/mol