Få mere at vide
Karmininsyre, 70-90%
Artikelnummer. 10104161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10104161 1 g Glasflaske 1g
10215781 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10104161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 346630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 DKK
    677.65 DKK / 1g
    Spare 132.35 DKK
    16% Slukket
CAS: 1260-17-9 | C22H20O13 | 492,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1260-17-9
Molekylær formel C22H20O13
Molekylvægt (g/mol) 492.39
MDL nummer MFCD00167028
InChI nøgle DGQLVPJVXFOQEV-NGOCYOHBSA-N
Synonym C.I. 75470, Natural Red 4
PubChem CID 10255083
ChEBI CHEBI:78310
IUPAC navn 3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]anthracen-2-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C([C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carminic acid
Navn note 70-90%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 70-90%
Beilstein 10, II, 776
Merck Index 15, 1843
Farve Rød
Mængde 1 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 492.39
Procent renhed ≥70%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carminic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.