Få mere at vide
Carmine, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497972 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11497972 5 g
11407982 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497972 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215263405
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1390-65-4
Molekylær formel C22H20O13
Molekylvægt (g/mol) 492.39
MDL nummer MFCD00167028
InChI nøgle DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
Synonym Carminic acid, Cochineal, Natural Red 4, Nacarat
PubChem CID 25113282
IUPAC navn 3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-7-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
SMIL CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carmine
Farve Pink til rød
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 1150.87