Få mere at vide
Carmine (C.I. 75470) (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30135331
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135331 50 mg
30007791 100 mg
30003671 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135331 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18365350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1390-65-4
Molekylær formel C22H15AlCaO13
Molekylvægt (g/mol) 554.41
Synonym B Rose Liquid, CC 1000WS, Carmine red
IUPAC navn aluminium; calcium; 1-methyl-3,5,6,8-tetraoxido-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]antracen-2-carboxylat
SMIL [Al+3].[Ca+2].Cc1c(C(=O)[O-])c([O-])cc2C(=O)c3c([O-])c([O-])c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c([O-])c3C(=O)c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carmine (C.I. 75470) (Technical Grade)
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H20O13.Al.Ca/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21;;/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34);;/q;+3;+2/p-5/t7-,14-,19+,20-,21+;;/m1../s1
Formel vægt 553.9954