Få mere at vide
Carlina Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carlina Oxide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c1-2-6-12(7-3-1)8-4-9-13-10-5-11-14-13/h1-3,5-7,10-11H,8H2 |
| Formel vægt | 182.073 |