Få mere at vide
Motic™ Achromatic Oil Immersion Objective EA
Description
- Økonomi/Uddannelse Series Achromatic Objective
- Forstørrelse: 100X
- WD: 0,85 mm
- Olie nedsænkning
- Fjederbelastet
Specifications
Specifications
| Type | Mål for olienedsænkning |
| Fokus afstand | 1.25 mm |
| Til brug med (udstyr) | Motic™ 1802LED, 1820LED, 2801LED, 2802LED, 2820 LED, 2823LED model mikroskoper |
| Forstørrelseskraft | 100X |
| Mængde | 1 stk |