Få mere at vide
Motic™ Mikrometer okularsigte
Artikelnummer. 11732298
Skift visning
Type:
Sigtråd okular mikrometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type unitSize
11732298 Sigtråd okular mikrometer Hver
1 options
Artikelnummer. 11732298 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001401841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00 DKK
    324.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.73 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med 10X okular til BA-seriens mikroskop. Motic™ Micrometer Okular Reticle inkluderer 100 opdelinger i 10 mm
  • 100 opdelinger i 10 mm
  • 25 mm dia.
  • Til brug med BA-serien mikroskop 10X okular
Tekniske data
Type Sigtråd okular mikrometer
Oversigt 100 opdelinger i 10 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Til brug med (udstyr) BA serie mikroskop
Mængde 1 stk