Få mere at vide
Carl Zeiss™ Immersol™ Immersion Oil
Type:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Certificeringer/compliance:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Mængde:
20 mL
Emballagetype:
Oiler
Pakningsstørrelse:
20ml
Hver
Beskrivelse
Increases the resolving power of a microscope. Zeiss Immersol™ is a transparent oil with a refractive index of 1.518. It is free of fluorescence and halogen, and is certified according to ISO 8036-1/2.
- Bubble-free immersion oil
- Suitable for oil immersion objectives from Carl Zeiss
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Immersol 518 F |
| Certificeringer/compliance | ISO 8036-1/2 |
| Emballagetype | Oiler |
| Mængde | 20 mL |
| Brydningsindeks | 1.518 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Immersol 518 F
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H315-Forårsager hudirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Benzyl benzoate