Få mere at vide
Carl Zeiss™ Immersol™ Immersion Oil
Artikelnummer. 10418653
Type:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Certificeringer/compliance:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Mængde:
20 ml
Emballagetype:
Smøremaskine
Pakningsstørrelse:
20ml
Hver
Artikelnummer. 10418653
Brand: Carl Zeiss™ 0000001111806
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Increases the resolving power of a microscope. Zeiss Immersol™ is a transparent oil with a refractive index of 1.518. It is free of fluorescence and halogen, and is certified according to ISO 8036-1/2.
  • Bubble-free immersion oil
  • Suitable for oil immersion objectives from Carl Zeiss
Tekniske data
Type Immersol 518 N
Certificeringer/compliance ISO 8036-1
Emballagetype Smøremaskine
Mængde 20 ml
Brydningsindeks 1.518
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Immersol 518 N
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Bis (isopropyl)naphthalene