Få mere at vide
Carl Zeiss™ 100W halogen rektangulær glødetrådspære
Artikelnummer. 10138478
Skift visning
Spænding:
12 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding unitSize
10138478 12 V Hver
1 options
Artikelnummer. 10138478 Leverandør Carl Zeiss™ Leverandørnr. 3800591660000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Giver fremragende belysning til halogenlamper i laboratoriet.
  • 12 volt, 100 watt
  • Til brug i halogenlamper
Tekniske data
Type Mikroskop pære
Til brug med (udstyr) Standard WL Universal, fotomikroskop III, IM 35, ICM 405, Axiom ved UEM, ACM stander U i lampehus 100/250, Axioplan (1986) lampehus 100 nr. 467259-9901/447215
Form Rektangulær
Spænding 12 V
Watt 100 w